Learn More
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10735842 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10735842 5 g 5g
10037619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10735842 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 438040050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 19968-17-3
Formula molecolare C4H2BrF3N2
Molecular Weight (g/mol) 214.97
InChI Key JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 7147398
IUPAC Name 4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
SMILES C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 114°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 214.97
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.