Learn More
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15421869
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15421869 25 g 25g
15411869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15421869 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64587.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 320-49-0
Formula molecolare C7H4BrF3O
Molecular Weight (g/mol) 241.01
Numero MDL MFCD03095342
InChI Key VOWPIDJSINRFPZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-trifluoromethyl phenol, 2-bromo-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-bromophenol, phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluromethylphenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl-phenol, btfp, pubchem2111, acmc-1ahmz, 3-trifluoromethyl-4-bromo phenol
PubChem CID 22277307
IUPAC Name 4-bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
SMILES OC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenol
Punto di fusione 44°C to 46°C
Colore Yellow
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Peso formulazione 241.01
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid