Learn More
4-Bromo-4'-iodobiphenyl, 98%
Codice prodotto. 15471519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15471519 100 g 100g
15461519 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15471519 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64355.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 105946-82-5 | C12H8BrI | 359.004 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105946-82-5
Formula molecolare C12H8BrI
Molecular Weight (g/mol) 359.004
Numero MDL MFCD17676204
InChI Key GWOAJJWBCSUGHH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-4'-iodobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo-4'-iodo, 1-bromo-4-4-iodophenyl benzene, 4'-bromo-4-iodobiphenyl, 4-iodo-4'-bromobiphenyl, 4-bromo-4'-iodo-biphenyl, 4-bromo-4/'-iodobiphenyl, ksc164g2f
PubChem CID 10904452
IUPAC Name 1-bromo-4-(4-iodophenyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-4'-iodobiphenyl
Punto di fusione 175°C to 179°C (literature)
Quantità 100 g
Numero UN UN3152
Beilstein 2518914
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 359
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid