Learn More
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 98%
Codice prodotto. 11436140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11436140 1 g 1g
11446140 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11436140 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27076.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 162258-89-1 | C16H17Br | 289.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 162258-89-1
Formula molecolare C16H17Br
Molecular Weight (g/mol) 289.22
Numero MDL MFCD01321141
InChI Key QYNWFBYWVPMMRL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-4'-tert-butylbiphenyl, 1,1'-biphenyl,4-bromo-4'-1,1-dimethylethyl, 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl, acmc-209do3, 4-bromo-4'-tertbutylbiphenyl, 4'-bromo-4-tert-butyl-biphenyl, 4-bromo-4/'-tert-butylbiphenyl, 4-bromo-4-tert-butylbiphenyl, 1-4-bromophenyl-4-tert-butylbenzene
PubChem CID 9971389
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Punto di fusione 140°C to 143°C
Punti di ebollizione 152°C (2 mmHg)
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-bromo-4'-tert-butyl-1,1'-biphenyl
Peso formulazione 289.21
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromo-4-tert-butylbiphenyl