Learn More
4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10640923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10640923 250 mg 250mg
10283082 1 g 1g
10307404 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10640923 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SEW02652CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 166964-35-8
Formula molecolare C4HBrCl2O2S2
Molecular Weight (g/mol) 295.974
Numero MDL MFCD00052094
InChI Key PABOKJJDABSQCK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonyl chloride, 4-bromo-5-chloro-2-thiophenesulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulphonylchloride, 3-bromo-2-chlorothiophene-5-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 4-bromo-5-chloro, pubchem5475, 4-bromo-5-chloro-thiophene-2-sulfonyl chloride, 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl, 4-bromanyl-5-chloranyl-thiophene-2-sulfonyl chloride
PubChem CID 2797220
IUPAC Name 4-bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Cl)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-5-chlorothiophene-2-sulfonyl chloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 295.99
Percent Purity 95%