Learn More
4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10512662
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10512662 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10512662 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC15510DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
CAS 50877-44-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H9BrN2
Numero MDL MFCD02681923
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromo-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-5-methyl-1-phenyl, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
InChI Key GRERYMFLSYSEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)Br
IUPAC Name 4-bromo-5-methyl-1-phenylpyrazole
Molecular Weight (g/mol) 237.1
PubChem CID 2776442
Peso formulazione 237.1
Percent Purity 97%