Learn More
4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10512442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10512442 1 g Amber Glass Bottle 1g
10542092 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10512442 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB05698DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 5819-40-9
Formula molecolare C4H5BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 177.00
Numero MDL MFCD00052553
InChI Key JEZOZNWEHSNXPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-amino-4-bromo-5-methylisoxazole, 4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine, 3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl, 4-bromo-5-methylisoxazole-3-ylamine, acmc-20ana7, 4-bromo-5-methyl-3-isoxazolamine, 4-bromo-5-methyl-isoxazol-3-ylamine, 4-bromanyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-methyl isoxazole
PubChem CID 2774464
IUPAC Name 4-bromo-5-methyl-1,2-oxazol-3-amine
SMILES CC1=C(Br)C(N)=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-5-methylisoxazol-3-amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 177
Percent Purity 97%