Learn More
4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11340527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11340527 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10437602 1 g Amber Glass Bottle 1g
10334222 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11340527 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB05258CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 175135-14-5
Formula molecolare C8H4BrF3N2
Molecular Weight (g/mol) 265.033
Numero MDL MFCD00067734
InChI Key HYTQERQCUFICAX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-benzimidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-1h-1,3-benzodiazole, 1h-benzimidazole,7-bromo-5-trifluoromethyl, 7-bromo-5-trifluoromethyl-1h-benzo d imidazole, 4-bromo-6-trifluoromethyl-3h-1,3-benzodiazole, pubchem6508, buttpark 95\04-47, 4-bromo-6-trifluoromethylbenzimidazole
PubChem CID 2736427
IUPAC Name 4-bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
SMILES C1=C(C=C(C2=C1NC=N2)Br)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 265.03
Percent Purity 97%