Learn More
4-Bromo-7-azaindole, 95%
Codice prodotto. 15422699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15422699 1 g 1g
15432699 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15422699 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H66114.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 348640-06-2 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 348640-06-2
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.035
Numero MDL MFCD08272233
InChI Key LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-7-azaindole, 4-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-bromo, 4-bromo-7-azaindol, 4-bromo-1h-pyrrolo-2,3 pyridine, pubchem14706, 4-bromo-7-aza-1h-indole, ksc497k7l
PubChem CID 22273643
IUPAC Name 4-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES C1=CNC2=NC=CC(=C21)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-7-azaindole
Punto di fusione 178°C to 183°C
Colore Yellow to Orange
Quantità 1 g
Numero UN UN2811
Beilstein 9695211
Peso formulazione 197.04
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid