Learn More
4-Bromo-m-xylene, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10762961 10 g 10g
10013450 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10762961 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 294520100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-70-0
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.06
Numero MDL MFCD00000071
InChI Key YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID 68503
IUPAC Name 1-bromo-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-m-xylene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
Colore Colorless
CAS max % 100.0
Quantità 10 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3)2C6H3Br
Beilstein 05, II, 293
Peso formulazione 185.06
Percent Purity ≥96.0%