Learn More
4-Bromo-m-xylene, 97%
Codice prodotto. 11459542
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459542 500 g 500g
11439542 25 g 25g
11449542 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459542 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10212.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 583-70-0 | C8H9Br | 185.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-70-0
Formula molecolare C8H9Br
Molecular Weight (g/mol) 185.06
Numero MDL MFCD00000071
InChI Key YSFLQVNTBBUKEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-m-xylene, 2,4-dimethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-2,4-dimethyl, 4-bromo-1,3-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-bromobenzene, m-xylene, 4-bromo, 1-bromo-2,4-dimethyl-benzene, 4-brom-m-xylol, pubchem3762, acmc-1aowv
PubChem CID 68503
IUPAC Name 1-bromo-2,4-dimethylbenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C(C)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-m-xylene
Densità 1.366
Quantità 500 g
Indice di rifrazione 1.551
Punti di ebollizione 212°C to 213°C
Peso formulazione 185.07
Percent Purity 97%