Learn More
4-Bromo-N-methylbenzylamine, 97%
Codice prodotto. 15490788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15490788 1 g 1g
15400798 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15490788 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H54506.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 699-03-6 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 699-03-6
Formula molecolare C8H10BrN
Molecular Weight (g/mol) 200.079
Numero MDL MFCD04507522
InChI Key URFJXIULELMVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-4-bromobenzylamine, 1-4-bromophenyl-n-methylmethanamine, 4-bromo-n-methylbenzylamine, 4-bromobenzyl methylamine, benzenemethanamine, 4-bromo-n-methyl, 4-bromophenyl methyl methyl amine, 4-bromo methylbenzylamine, 1-4-bromophenyl-n-methyl-methanamine, acmc-20a2f7, 4-bromo-benzyl-methyl-amine
PubChem CID 485400
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-N-methylbenzylamine
Densità 1.461
Punti di ebollizione 231°C to 232°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.565
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 200.08
Percent Purity 97%