Learn More
4'-Bromoacetanilide, 98%
Codice prodotto. 10380444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10380444 25 g Bottiglia in vetro 25g
10327930 100 g Bottiglia in vetro 100g
13428418 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10380444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 171570250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-88-8 | C8H8BrNO | 214.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-88-8
Formula molecolare C8H8BrNO
Molecular Weight (g/mol) 214.06
Numero MDL MFCD00000092
InChI Key MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-bromoacetanilide, n-4-bromophenyl acetamide, p-bromoacetanilide, 4-bromoacetanilide, bromoanilide, acetamide, n-4-bromophenyl, antisepsin, bromoantifebrin, asepsin, p-bromo-n-acetanilide
PubChem CID 7683
IUPAC Name N-(4-bromophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4′-Bromoacetanilide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 166.0°C to 170.0°C
Colore Beige to White or Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CONHC6H4Br
Quantità 25 g
Beilstein 12,642
Indice di Merck 15,1406
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in hot water,soluble in benzene,chloroform and ethyl acetate,moderately soluble in alcohol
Peso formulazione 214.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Product Identifier
  • 4'-Bromoacetanilide
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.