Learn More
4'-Bromoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11318561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11318561 500 g Bottiglia in vetro 500g
10509810 25 g Bottiglia in vetro 25g
10605142 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11318561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106595000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-90-1
Formula molecolare C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.05
Numero MDL MFCD00000105
InChI Key WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromoacetophenone
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 48°C to 52°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 255°C
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4COCH3
Quantità 500 g
Beilstein 07,283
Indice di Merck 15,141
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 199.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Flakes or Crystals