Learn More
4'-Bromoacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11444903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444903 25 g 25g
11454903 100 g 100g
11464903 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444903 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12222.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-90-1 | C8H7BrO | 199.05 g/mol
Labeled 4’-Bromoacetophenone possess activity against positive phototaxis of Chlamydomonas cells. A fundamental starting material for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Labeled 4’-Bromoacetophenone possess activity against positive phototaxis of Chlamydomonas cells. A fundamental starting material for organic synthesis.
Solubility
Soluble in Chloroform. Insoluble in water.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agent, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-90-1
Formula molecolare C8H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 199.05
Numero MDL MFCD00000105
InChI Key WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-bromoacetophenone, 1-4-bromophenyl ethanone, p-bromoacetophenone, 4-bromoacetophenone, ethanone, 1-4-bromophenyl, 1-4-bromophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-bromobenzene, methyl p-bromophenyl ketone, p-bromophenyl methyl ketone, acetophenone, 4'-bromo
PubChem CID 7466
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromoacetophenone
Punto di fusione 49°C to 53°C
Punti di ebollizione 255°C to 256°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 386015
Indice di Merck 14,1403
Informazioni di solubilità Soluble in Chloroform. Insoluble in water.
Peso formulazione 199.05
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Bromoacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4'-Bromoacetophenone