Learn More
4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4, CDN
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 61357-76-4 |
| Formula molecolare | C6 2H4 H2 Br N |
| Quantità | 0.1 g |
| InChI Formula | InChI=1 S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c([2 H])c1N |
| IUPAC Name | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.05 |
| Peso formulazione | 174.9935 g/mol |
| Percent Purity | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |