Learn More
4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromoaniline-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 61357-76-4 |
| Formula molecolare | C6 2H4 H2 Br N |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-bromo- (9CI), 4-Bromoaniline-2,3,5,6-2H4, 4-Bomobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Bromoaniline-2,3,5,6-D4, 4-Bromoaniline-d4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1N |
| IUPAC Name | 4-bromo-2,3,5,6-tetradeuterioaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 176.05 |
| Peso formulazione | 174.9935 |