Learn More
4-Bromoaniline, 96%, pract.
Codice prodotto. 10710482 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10710482 500 g 500g
15740869 100 g 100g
11995211 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10710482 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 402875000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 106-40-1 | C6H6BrN | 172.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-40-1
Formula molecolare C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.02
Numero MDL MFCD00007822
InChI Key WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromoaniline, 4-bromobenzenamine, benzenamine, 4-bromo, p-bromophenylamine, aniline, p-bromo, 4-bromo-aniline, 4-bromobenzeneamine, p-bromo aniline, 4-bromanilinu, 4-bromo-phenylamine
PubChem CID 7807
IUPAC Name 4-bromoaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromoaniline
Nota nome (pract), 96%
CAS min. % 95.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60.0°C to 64.0°C
Colore Brown to Gray
Densità 1.4970g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C to 250.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4NH2
Quantità 500 g
Beilstein 12,636
Indice di Merck 15,1411
Gravità specifica 1.497
Informazioni di solubilità Solubility in water: < 1 g / l. Other solubilities: soluble in most organic solvents except cold,petroleum,very soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 172.02
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals