Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromoaniline |
| Punto di fusione | 60.0°C to 64.0°C |
| Colore | Brown-Gray to White |
| Densità | 1.4970g/mL |
| Punti di ebollizione | 230.0°C to 250.0°C |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | BrC6H4NH2 |
| Vedi altri risultati |