Learn More
4-Bromoanisole, 98%
Codice prodotto. 10254130 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10254130 100 mL 100mL
15720789 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10254130 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106631000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-92-7 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-92-7
Formula molecolare C7H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 187.04
Numero MDL MFCD00000097
InChI Key QJPJQTDYNZXKQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoanisole, p-bromoanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy, 4-methoxybromobenzene, anisyl bromide, p-anisyl bromide, p-bromanisole, p-methoxybromobenzene, p-methoxyphenyl bromide, 4-methoxyphenyl bromide
PubChem CID 7730
ChEBI CHEBI:47257
IUPAC Name 1-bromo-4-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Br
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromoanisole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9.0°C to 10.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4900g/mL
Punti di ebollizione 223.0°C
Punto d'infiammabilità 94°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5630 to 1.5650
Quantità 100 mL
Beilstein 06, 199
Indice di Merck 10, 1400
Gravità specifica 1.49
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid