Learn More
4-Bromoanisole-d3 (methyl-d3), CDN
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Bromoanisole-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 100835-59-4 |
| Formula molecolare | C7 D3 H4 Br O |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Benzene, 1-bromo-4-(methoxy-d3)- (9 CI), 1-Bromo-4-(trideuteriomethoxy)benzene, 1-Bromo-4-trideuteromethoxybenzene, 4-Bromoanisole-d3, 4-Bromoanisole-d3 (methyl-d3), 4-Bromoanisole-D3 (methoxy-D3), 1-Bromo-4-(methoxy-d3)benzene |
| InChI Formula | InChI=1 S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccc(Br)cc1 |
| IUPAC Name | 1-bromo-4-(trideuteriomethoxy)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.0524 |
| Peso formulazione | 188.9869 g/mol |
| Show More |