Learn More
4-Bromoanisole(p-Methoxyphenyl Bromide), TRC
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Bromoanisole(p-Methoxyphenyl Bromide) |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3 |
| Peso formulazione | 185.968 |