Learn More
4-Bromobenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10666672 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10666672 100 g Bottiglia in vetro 100g
10774401 25 g Bottiglia in vetro 25g
11380270 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10666672 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106671000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 1122-91-4 | C7H5BrO | 185.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1122-91-4
Formula molecolare C7H5BrO
Molecular Weight (g/mol) 185.02
InChI Key ZRYZBQLXDKPBDU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-bromo, benzaldehyde, p-bromo, 4-bromo-benzaldehyde, 4-bromo benzaldehyde, 4-bromobenzylaldehyde, p-bromo benzaldehyde, unii-4l8vm24f65, 4-brombenzaldehyde, 4-brombenzaldehyd
PubChem CID 70741
IUPAC Name 4-bromobenzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzaldehyde
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55.0°C to 58.0°C
Colore White
Punto d'infiammabilità 108°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CHO
Quantità 100 g
Beilstein 07,239
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 185.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzaldehyde