Learn More
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10553624 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10553624 10 g Bottiglia in vetro 10g
10296373 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10553624 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 390020100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 34421-94-8
Formula molecolare C11H15BrO2
Molecular Weight (g/mol) 259.14
Numero MDL MFCD01863514
InChI Key BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobenzaldehyde diethyl acetal, 1-bromo-4-diethoxymethyl benzene, 4-bromobenzaldehydediethylacetal, benzene, 1-bromo-4-diethoxymethyl, 4-bromophenyl diethoxymethane, 4-bromobenzaldehyde diethylacetal, 4-bromo-alpha,alpha-diethoxytoluene, pubchem5372, acmc-1aigt, 4-bromobenzaldehydediethyl acetal
PubChem CID 688340
IUPAC Name 1-bromo-4-(diethoxymethyl)benzene
SMILES CCOC(OCC)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2740g/mL
Punti di ebollizione 75°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 105°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CH(OCH2CH3)2
Indice di rifrazione 1.5120 to 1.5140 (20°C, 589nm)
Quantità 10 g
Gravità specifica 1.274
Peso formulazione 259.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.