Learn More
4-bromobenzaldehyde, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
50 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Bromobenzaldehyde |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Formula lineare | BrC6H4CHO |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 185.02 |
Percent Purity | 95% |