Learn More
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, 96%
Codice prodotto. p-7028383
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11491687 5 g 5g
11401697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25670.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 673-40-5 | C6H4BBrF4N2 | 270.82 g/mol
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate was used in preparation of surface modified Au(111) electrode, 1-(4′-bromophenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodec-1-ene.
Notes
Moisture sensitive. Store away from oxidizing agents, water/ moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 673-40-5
Formula molecolare C6H4BBrF4N2
Molecular Weight (g/mol) 270.82
Numero MDL MFCD00011894
InChI Key FXTCQUCYDJZGGU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobenzenediazonium tetrafluoroborate, acmc-209nyn, 4-bromobenzene-1-diazonium; tetrafluoroboranuide, boron +3 cation; 4-bromobenzenediazonium; tetrafluoride
PubChem CID 2734810
IUPAC Name 4-bromobenzenediazonium;tetrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.BrC1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Punto di fusione ∼135°C (decomposition)
Quantità 5 g
Numero UN UN1759
Sensibilità Light and moisture sensitive
Peso formulazione 270.83
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromobenzenediazonium tetrafluoroborate