Learn More
4-Bromobenzenesulfonamide, 98%
Codice prodotto. 11392596
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392596 1 g 1g
11302606 5 g 5g
11312606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11392596 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08602.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 701-34-8 | C6H6BrNO2S | 236.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 701-34-8
Formula molecolare C6H6BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 236.083
Numero MDL MFCD00051977
InChI Key STYQHICBPYRHQK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, p-bromo, benzenesulfonamide, 4-bromo, 4-bromobenzene-1-sulfonamide, 4-bromo-benzenesulfonamide, 4-bromobenzene sulfonamide, pbsa, 4-bromophenylsulfonamide, 4-bromo-phenylsulfonamide, wln: zswr de
PubChem CID 69696
IUPAC Name 4-bromobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzenesulfonamide
Punto di fusione 164°C to 167°C
Quantità 1 g
Beilstein 2691657
Peso formulazione 236.09
Percent Purity 98%