Learn More
4-Bromobenzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10533311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10533311 25 g Bottiglia in vetro 25g
10061590 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10533311 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148760250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-58-8 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-58-8
Formula molecolare C6H4BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 255.51
Numero MDL MFCD00007437
InChI Key KMMHZIBWCXYAAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, p-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-benzenesulfonyl chloride, p-bromophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo, 4-bromobenzenesulphonyl chloride, 4-bromobenzenesulfonylchloride, unii-c6347t8fp1, 4-bromobenzene sulfonyl chloride, 4-bromophenyl chlorosulfone
PubChem CID 7396
IUPAC Name 4-bromobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 74°C to 77°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 153°C (15.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Ex CL) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4SO2Cl
Quantità 25 g
Beilstein 11, 57
Indice di Merck 15, 1414
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 255.51
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.