Learn More
4-Bromobenzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30343078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30343078 50 g 50g
30344794 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30343078 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68017050G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-58-8
Formula molecolare C6H4BrClO2S
Quantità 50 g
Sinonimo p-Bromobenzenesulfonyl Chloride, (4-Bromophenyl)chlorosulfone, 4-Bromobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Bromophenylsulfonyl Chloride, 4'-Bromobenzenesulfonyl Chloride, Brosyl Chloride, NSC 4506, p-Bromophenylsulfonyl Chloride, p-Brosyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC Name 4-bromobenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 255.52
Peso formulazione 253.8804