Learn More
4-Bromobenzenesulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30344794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344794 10 g 10g
30343078 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30344794 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68017010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-58-8
Formula molecolare C6H4BrClO2S
Quantità 10 g
Sinonimo p-Bromobenzenesulfonyl Chloride, (4-Bromophenyl)chlorosulfone, 4-Bromobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Bromophenylsulfonyl Chloride, 4'-Bromobenzenesulfonyl Chloride, Brosyl Chloride, NSC 4506, p-Bromophenylsulfonyl Chloride, p-Brosyl Chloride
InChI Formula InChI=1S/C6H4BrClO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
SMILES ClS(=O)(=O)c1ccc(Br)cc1
IUPAC Name 4-bromobenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 255.52
Peso formulazione 253.8804