Learn More
4-Bromobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 10654812 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10654812 25 g Plastic bottle 25g
10376740 100 g Plastic bottle 100g
10157643 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10654812 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148700250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 586-76-5 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-76-5
Formula molecolare C7H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Numero MDL MFCD00002529
InChI Key TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acid
PubChem CID 11464
ChEBI CHEBI:60698
IUPAC Name 4-bromobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzoic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 251°C to 256°C
Colore Brown-Pink to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare BrC6H4CO2H
Quantità 25 g
Beilstein 09, 351
Indice di Merck 15, 1415
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico