Learn More
4-Bromobenzoic Acid Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 17953145
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17953145 100 g 100g
17914395 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17953145 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB680245100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-42-1
Formula molecolare C8H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 215.04
Sinonimo 1-Bromo-4-(methoxycarbonyl)benzene, 4-Methoxycarbonyl-1-bromobenzene, 4-Methoxycarbonylphenyl Bromide, Methyl 4-Bromobenzoate, Methyl p-Bromobenzoate, NSC 9392, p-Bromobenzoic Acid Methyl Ester;
IUPAC Name methyl 4-bromobenzoate
SMILES COC(=O)c1ccc(Br)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzoic Acid Methyl Ester
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
Peso formulazione 213.9629