Learn More
4-Bromobenzophenone, 97%
Codice prodotto. 10784401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10784401 25 g Plastic bottle 25g
10437480 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10784401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106720250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-90-4 | C13H9BrO | 261.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90-90-4
Formula molecolare C13H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 261.12
Numero MDL MFCD00000103
InChI Key KEOLYBMGRQYQTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobenzophenone, 4-bromophenyl phenyl methanone, p-bromobenzophenone, methanone, 4-bromophenyl phenyl, benzophenone, 4-bromo, p-benzoylbromobenzene, usaf do-3, 4-bromophenyl phenyl ketone, 4-bromophenyl-phenyl-methanone, 4-bromophenyl-phenylmethanone
PubChem CID 7030
IUPAC Name (4-bromophenyl)-phenylmethanone
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzophenone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 78°C to 82°C
Colore White to Beige
Punti di ebollizione 350°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare BrC6H4COC6H5
Quantità 25 g
Beilstein 07, IV, 1378
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,ether and benzene
Peso formulazione 261.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.