Learn More
4-Bromobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30332338
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332338 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332338 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68052525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzotrifluoride
CAS 402-43-7
Formula molecolare C14 H21 N O3
Quantità 25 g
Sinonimo 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)bromobenzene, 4-(Trifluoromethyl)phenyl bromide, 4-Bromo(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-1-(trifluoromethyl)benzene, 4-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-Bromobenzotrifluoride, 4-Trifluoromethyl-1-bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)bromobenzene, p-(Trifluoromethyl)phenyl Bromide, p-Bromo(trifluoromethyl)benzene, p-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, p-Bromobenzotrifluoride
InChI Formula InChI=1S/C14H21NO3/c1-17-12-5-3-4-11(14(12)18-2)13(16)10-6-8-15-9-7-10/h3-5,10,13,15-16H,6-9H2,1-2H3/t13-/m1/s1
SMILES COc1cccc([C@H](O)C2CCNCC2)c1OC
IUPAC Name (R)-(2,3-dimethoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 251.321
Peso formulazione 251.152