Learn More
4-Bromobenzoyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10447670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10447670 10 g Bottiglia in vetro 10g
10365880 25 g Bottiglia in vetro 25g
11370350 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10447670 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106760100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 586-75-4 | C7H4BrClO | 219.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 586-75-4
Formula molecolare C7H4BrClO
Molecular Weight (g/mol) 219.46
Numero MDL MFCD00000683
InChI Key DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-bromobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-bromo, benzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoylchloride, p-bromobenzoyl chloride, p-bromo, 4-bromobenzoic acid chloride, p-brombenzoylchlorid, 4bromobenzoyl chloride, p-brc6h4cocl, 4-bromo-benzoylchloride
PubChem CID 68515
IUPAC Name 4-bromobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzoyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 36.0°C to 41.0°C
Colore White to Brown
Punti di ebollizione 246.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4COCl
Quantità 10 g
Beilstein 09,353
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,benzene,ligroin
Peso formulazione 219.46
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.