Learn More
4-Bromobenzyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 10731461 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10731461 10 g Bottiglia in vetro 10g
10582971 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10731461 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 181770100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 873-75-6 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 873-75-6
Formula molecolare C7H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 187.04
Numero MDL MFCD00004650
InChI Key VEDDBHYQWFOITD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobenzyl alcohol, 4-bromophenyl methanol, p-bromobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-bromo, para-bromobenzyl alcohol, 4-bromobenzylalcohol, p-bromo-benzyl alcohol, ccris 5119, 4-bromophenyl-methanol, benzyl alcohol, p-bromo
PubChem CID 70119
IUPAC Name (4-bromophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzyl alcohol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75.0°C to 78.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CH2OH
Quantità 10 g
Beilstein 06, 446
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals