Learn More
4-Bromobenzyl bromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10275340
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
589-15-1
C7H6Br2
249.93
MFCD00000179
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
68527
1-bromo-4-(bromomethyl)benzene
C1=CC(=CC=C1CBr)Br
589-15-1
C7H6Br2
249.93
MFCD00000179
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
4-bromobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl benzene, p-bromobenzyl bromide, alpha,p-dibromotoluene, alpha,4-dibromotoluene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl, 4-bromobenzylbromide, unii-3d1ttl8bgn, a,p-dibromotoluene, 4-bromo benzyl bromide
68527
1-bromo-4-(bromomethyl)benzene
C1=CC(=CC=C1CBr)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzyl bromide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 60.0°C to 64.0°C
Colore Tan to White
Punti di ebollizione 115.0°C to 124.0°C (12.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H4CH2Br
Quantità 25 g
Beilstein 05, 308
Indice di Merck 15, 1416
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,ether,carbon disulfide and,benzene
Peso formulazione 249.93
Percent Purity 98%
Forma fisica Coarse Crystalline Solid or Solid Melt
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.