Learn More
4-Bromobenzyl mercaptan, 98%
Codice prodotto. 15483437
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15483437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26299.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 19552-10-4 | C7H7BrS | 203.097 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19552-10-4
Formula molecolare C7H7BrS
Molecular Weight (g/mol) 203.097
Numero MDL MFCD03701566
InChI Key CUCKXDPCCYHFMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobenzyl mercaptan, 4-bromophenyl methanethiol, 4-bromobenzylmercaptan, 4-bromophenyl methane-1-thiol, acmc-20ammu, pubchem6868, 4-bromo-a-toluenethiol, 4-bromo-, a-toluenethiol, 4-bromo-alpha-toluenethiol
PubChem CID 271218
IUPAC Name (4-bromophenyl)methanethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1CS)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzyl mercaptan
Punto di fusione 26°C to 30°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.617
Quantità 250 mg
Numero UN UN2811
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 203.1
Percent Purity 98%