Learn More
4-Bromobenzylamine, 97+%
Codice prodotto. 10522544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522544 25 g Bottiglia in vetro 25g
10500912 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522544 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350530250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3959-07-7 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3959-07-7
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.05
Numero MDL MFCD00047931
InChI Key XRNVSPDQTPVECU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobenzylamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 25.0°C
Colore Colorless
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5855 to 1.5875
Quantità 25 g
Beilstein 12, III, 2350
Sinonimo quinoline, 4-bromo, 4-bromo-quinoline, pubchem7115, acmc-1aijg, 4-bromoquinoline, ksc222e1b
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)methanamine
PubChem CID 11735918
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 97+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.