Learn More
4-Bromobiphenyl, 98+%
Descrizione
4-Bromobiphenyl is used as halogenated hydrocarbon. It is also used in used in the synthesis of 4-biphenylthiolate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Bromobiphenyl is used as halogenated hydrocarbon. It is also used in used in the synthesis of 4-biphenylthiolate.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Sensitive to light. Store in cool dry place in tightly closed container. Avoid excessive heat and light. Store away from oxidizing agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromobiphenyl |
| Punto di fusione | 88°C to 92°C |
| Punti di ebollizione | 310°C |
| Punto d'infiammabilità | 143°C (289°F) |
| Quantità | 10 g |
| Beilstein | 1907453 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
| Peso formulazione | 233.12 |
| Percent Purity | ≥98% |
Safety and Handling
- 4-Bromobiphenyl
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Bromodiphenyl