Learn More
4-Bromobiphenyl, 98+%
Codice prodotto. 10664892 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10664892 100 g Bottiglia in vetro 100g
10482581 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10664892 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197981000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 92-66-0 | C12H9Br | 233.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 92-66-0
Formula molecolare C12H9Br
Molecular Weight (g/mol) 233.11
Numero MDL MFCD00000100
InChI Key PKJBWOWQJHHAHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobiphenyl, p-bromobiphenyl, 4-bromo-1,1'-biphenyl, 4-bromodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4-bromo, 4-biphenyl bromide, p-bromodiphenyl, biphenyl, 4-bromo, 4-bromo-biphenyl, p-phenylbromobenzene
PubChem CID 7101
IUPAC Name 1-bromo-4-phenylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobiphenyl
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 92.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 310.0°C
Punto d'infiammabilità 143°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4Br
Quantità 100 g
Beilstein 05, 580
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether and benzene
Peso formulazione 233.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Flakes
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobiphenyl
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.