Learn More
4-Bromobiphenyl, TRC
Codice prodotto. 30336071
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336071 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336071 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6805455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico PBB-No. 3
CAS 92-66-0
Formula molecolare C12 H9 Br
Quantità 5 g
Sinonimo PBB 3 (4-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 4-bromo-, Biphenyl, 4-bromo- (6CI,8CI), 4-Bromo-1,1'-biphenyl, (4-Bromophenyl)benzene, 1-Bromo-4-phenylbenzene, 4-Biphenyl bromide, 4-Biphenylyl bromide, 4-Bromobiphenyl, 4-Bromodiphenyl, 4-Phenylbromobenzene, 4'-Bromobiphenyl, NSC 406933, PBB 3, p-Biphenylyl bromide, p-Bromobiphenyl, p-Bromodiphenyl, p-Bromophenylbenzene, p-Phenylbromobenzene, p-Phenylphenyl bromide
InChI Formula InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
SMILES Brc1ccc(cc1)c2ccccc2
IUPAC Name 1-bromo-4-phenylbenzene
Molecular Weight (g/mol) 233.1
Peso formulazione 231.9888