Learn More
4-Bromobutyl acetate, 97%
Codice prodotto. 11467527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467527 250 g 250g
11447527 10 g 10g
11457527 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15632.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4753-59-7 | C6H11BrO2 | 195.056 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4753-59-7
Formula molecolare C6H11BrO2
Molecular Weight (g/mol) 195.056
Numero MDL MFCD00000263
InChI Key UOABIRUEGSGTSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobutylacetate, 4-bromo-n-butyl acetate, 1-butanol, 4-bromo-, acetate, acetic acid 4-bromobutyl ester, 1-butanol, 4-bromo-, 1-acetate, 4-bromo-1-acetoxybutane, 1-butanol, 4-bromo-,1-acetate, bromobutyl acetate, 4-acetoxy-butylbromide, 4-acetoxybutyl bromide
PubChem CID 78491
IUPAC Name 4-bromobutyl acetate
SMILES CC(=O)OCCCCBr
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromobutyl acetate
Densità 1.348
Punti di ebollizione 96°C to 97°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 109°C (228°F)
Indice di rifrazione 1.46
Quantità 250 g
Beilstein 1749695
Peso formulazione 195.07
Percent Purity ≥98%