Learn More
(4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide, TRC
Codice prodotto. 30341116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341116 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341116 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB681950250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide
CAS 7333-63-3
Formula molecolare C23 H21 N3 O4 . H Cl
Quantità 250 mg
Sinonimo (4-Bromobutyl)triphenylphosphonium Bromide, (4-Bromobutyl)triphenyl-phosphonium Bromide, NSC 84071
InChI Formula InChI=1S/C23H21N3O4.ClH/c24-23(25)26-19-10-8-18(9-11-19)22(28)30-20-12-6-16(7-13-20)14-21(27)29-15-17-4-2-1-3-5-17;/h1-13H,14-15H2,(H4,24,25,26);1H
SMILES Cl.NC(=N)Nc1ccc(cc1)C(=O)Oc2ccc(CC(=O)OCc3ccccc3)cc2
IUPAC Name [4-(2-oxo-2-phenylmethoxyethyl)phenyl] 4-carbamimidamidobenzoate;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 439.892
Peso formulazione 439.13