Learn More
4-Bromobutyric acid, 97%
Codice prodotto. 10617492 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10617492 100 g Bottiglia in vetro 100g
10123140 5 g Glass Bottle 5g
10306640 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10617492 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 133471000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2623-87-2 | C4H7BrO2 | 167.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2623-87-2
Formula molecolare C4H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 167.00
Numero MDL MFCD00002817
InChI Key GRHQDJDRGZFIPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobutyric acid, butanoic acid, 4-bromo, 4-bromo-n-butyric acid, butyric acid, 4-bromo, gamma-bromobutyric acid, rarechem al bo 0176, 4-bromobutyricacid, carboxypropyl bromide, 4-bromo-butyric acid, pubchem3754
PubChem CID 75809
IUPAC Name 4-bromobutanoic acid
SMILES OC(=O)CCCBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobutyric acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 28°C to 32°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 301°C
Punto d'infiammabilità 124°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Br(CH2)3COOH
Quantità 100 g
Beilstein 02, 283
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dilute alkali,soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 167
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Crystals
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobutyric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.