Learn More
4-Bromobutyric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromobutyric Acid |
| CAS | 2623-87-2 |
| Formula molecolare | C4H7BrO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-Bromobutanoic Acid, 4-Bromobutyric Acid, Carboxypropyl Bromide, NSC 99322, γ-Bromobutyric Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)CCCBr |
| IUPAC Name | 4-bromobutanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 167 |
| Peso formulazione | 165.9629 |