Learn More
4-Bromobutyryl chloride, 97%
Codice prodotto. 11490013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11490013 100 g 100g
11470013 5 g 5g
11480013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490013 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12094.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 927-58-2 | C4H6BrClO | 185.445 g/mol
4-Bromobutyryl chloride is used as a precursor for the synthesis of carolic acid by reacting with ethoxymagnesiomalonic ester. It is widely utilized as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Bromobutyryl chloride is used as a precursor for the synthesis of carolic acid by reacting with ethoxymagnesiomalonic ester. It is widely utilized as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
Solubility
Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with strong oxidizing agents. Remove all sources of ignition. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 927-58-2
Formula molecolare C4H6BrClO
Molecular Weight (g/mol) 185.445
Numero MDL MFCD00000753
InChI Key LRTRXDSAJLSRTG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromobutyryl chloride, butanoyl chloride, 4-bromo, g-bromobutyroyl chloride, butyryl chloride, 4-bromo, 4-bromobutyrylchloride, bromobutryl chloride, bromobutyryl chloride, acmc-20ammt, 4-bromobutanoylchloride, 4-bromobutyroylchloride
PubChem CID 70225
IUPAC Name 4-bromobutanoyl chloride
SMILES C(CC(=O)Cl)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromobutyryl chloride
Densità 1.6
Punti di ebollizione 102°C to 103°C (40 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Formula lineare Br(CH2)3COCl
Indice di rifrazione 1.492
Quantità 100 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1743026
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Peso formulazione 185.45
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromobutyryl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 4-Bromobutyryl chloride