Learn More
4-Bromochlorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10627333 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627333 50 g Plastic bottle 50g
10148003 100 g Plastic bottle 100g
10519820 500 g Plastic bottle 500g
10102710 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10627333 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106830500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 106-39-8 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-39-8
Formula molecolare C6H4BrCl
Molecular Weight (g/mol) 191.45
Numero MDL MFCD00000600
InChI Key NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromochlorobenzene, p-bromochlorobenzene, 4-chlorobromobenzene, p-chlorobromobenzene, p-chlorophenyl bromide, benzene, 1-bromo-4-chloro, 4-chlorophenyl bromide, 1-chloro-4-bromobenzene, 4-chloro-1-bromobenzene, p-bromoclorobenzene
PubChem CID 7806
IUPAC Name 1-bromo-4-chlorobenzene
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromochlorobenzene
Punto di fusione 64.0°C to 67.0°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore White
CAS max % 100.0
Densità 1.6510g/mL
Quantità 50 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Polvere cristallina
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.651
Formula lineare BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Punti di ebollizione 196.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.045g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 191.45
Percent Purity 99%