Learn More
4-Bromocinnamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30330850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30330850 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30330850 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68243550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromocinnamic Acid
CAS 1200-07-3
Formula molecolare C9H7BrO2
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C9H7BrO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(Br)cc1
IUPAC Name (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-enoic acid
Molecular Weight (g/mol) 227.06
Peso formulazione 225.9629