Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromocrotonic acid benzoylmethyl ester, 97%
Marca: Alfa Aesar™ L13765.14
Dettagli aggiuntivi : CAS : 154561-38-3 Peso : 0.02500kg
Quantità | 25g |
---|
Identificatori chimici
154561-38-3 | |
283.121 | |
JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N | |
53412107 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)COC(=O)C=CCBr |
C12H11BrO3 | |
MFCD00236054 | |
2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate, acmc-20ajxj, 2-butenoic acid,4-bromo-, 2-oxo-2-phenylethyl ester | |
phenacyl 4-bromobut-2-enoate |
Specifica
4-Bromocrotonic acid benzoylmethyl ester | |
25g | |
C12H11BrO3 | |
UN3335 | |
JARTYZWEUJDLPS-UHFFFAOYSA-N | |
phenacyl 4-bromobut-2-enoate | |
53412107 | |
97% |
89°C to 91°C | |
154561-38-3 | |
MFCD00236054 | |
2-oxo-2-phenylethyl 4-bromobut-2-enoate, acmc-20ajxj, 2-butenoic acid,4-bromo-, 2-oxo-2-phenylethyl ester | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)COC(=O)C=CCBr | |
283.121 | |
283.13 |